Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4'-Diméthylacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3,4-Dimethylphenyl)acetamide

D2122-10G
TCIAD2122-10GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD2122-10G
3',4'-Diméthylacétanilide ≥98.0% (par GC)
3',4'-Diméthylacétanilide


Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026137
Numéro CAS: 2198-54-1
EINECS: 218-597-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparenc

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité