Dioctadecyldimethylammonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)aurate(III)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyldioctadecylammonium Bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)aurate(III)
D2134-100MG
TCIAD2134-100MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAD2134-100MG
Dioctadecyldimethylammonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)aurate(III)
Dioctadecyldimethylammonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)aurate(III)
Formule: C₄₄H₈₀AuNS₁₀
MW: 1140,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144153
Numéro CAS: 120141-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 44.00 to 48.50 %
Elemental analysis (Nitrogen) 1.00 to 1.50 %
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 mg TCIAD2134-100MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité