Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine methyl ester ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Dnp-L-alanine Methyl Ester, Dnp-Ala-OMe

D2135-1G
TCIAD2135-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD2135-1G
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine methyl ester ≥98.0% (par HPLC)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine methyl ester


Formule: C₁₀H₁₁N₃O₆
MW: 269,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051742
Numéro CAS: 10420-63-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité