Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dihydroxydiphenyl ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2-hydroxyphenyl) Ether, 2,2'-Oxybisphenol, 2-Hydroxyphenyl Ether, 2,2'-Oxydiphenol

D2150-1G
TCIAD2150-1GEA 141 EUR InStock
TCIAD2150-1G
2,2'-Dihydroxydiphenyl ether ≥98.0% (par GC)
2,2'-Dihydroxydiphenyl ether


Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142736
Numéro CAS: 15764-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité