Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Dimethylbenzotriazole ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Dimethyl-1,2,3-benzotriazole

D2177-5G
TCIAD2177-5GEA 116 EUR InStock
TCIAD2177-5G
5,6-Dimethylbenzotriazole ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
5,6-Dimethylbenzotriazole


Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005703
Numéro CAS: 4184-79-6
EINECS: 224-058-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec14bc05e100aea0910d7abbf47173553006e7b3&vid=ec14bc05e100aea0910d7abbf47173553006e7b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C
Water max. 15 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité