Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-p-tolylether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2178-25G
TCIAD2178-25GEA 109 EUR InStock
TCIAD2178-25G
Di-p-tolylether ≥98.0% (par GC)
Di-p-tolylether


Formule: C₁₄H₁₄O
Point d'ébullition: 285°C
Numéro MDL: MFCD00025979
Numéro CAS: 1579-40-4
EINECS: 216-423-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité