2-Chloro-5-méthyl-1,4-benzènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2179-25G
TCIAD2179-25GEA 183 EUR InStock
TCIAD2179-25G
2-Chloro-5-méthyl-1,4-benzènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-5-méthyl-1,4-benzènediamine
Formule: C₇H₉ClN₂
Numéro MDL: MFCD00190684
Numéro CAS: 5307-03-9
EINECS: 226-162-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité