Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid Ethyl Ester, DHA Ethyl Ester

D2195-100MG
TCIAD2195-100MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAD2195-100MG
Ethyl-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate


Formule: C₂₄H₃₆O₂
MW: 356,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056293
Numéro CAS: 84494-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité