Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl fluoride

D2197-1G
TCIAD2197-1GEA 131 EUR InStock
TCIAD2197-1G
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle


Formule: C₁₂H₁₂FNO₂S
MW: 253,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042702
Numéro CAS: 34523-28-9
EINECS: 252-071-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf12e63f523a067348533d6fb0b1f0fd92de346&vid=6cf12e63f523a067348533d6fb0b1f0fd92de346&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité