Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole

D2199-25G
TCIAD2199-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD2199-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol


Formule: C₆H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00020738
Numéro CAS: 85264-33-1
EINECS: 286-553-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b851eca0835c50578b800c5fa9bd7396db52af06&vid=b851eca0835c50578b800c5fa9bd7396db52af06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité