Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2200-10ML
TCIAD2200-10MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAD2200-10ML
2,3-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylanisole


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 0,9596 g/cm³ (39.7 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00008376
Numéro CAS: 2944-49-2
EINECS: 220-948-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6ded768d8c526d1fe017a2efddf1f3ae331c1df&vid=f6ded768d8c526d1fe017a2efddf1f3ae331c1df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité