Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichloro-4-fluorophénol

Fournisseur: TCI
Attention

D2204-10G
TCIAD2204-10GEA 170 EUR InStock
TCIAD2204-10G
2,6-Dichloro-4-fluorophénol
2,6-Dichloro-4-fluorophénol


Formule: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180,99 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C (100 -rr)
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00010675
Numéro CAS: 392-71-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3880083d0556ad49547d0b670af5f77b4797dcba&vid=3880083d0556ad49547d0b670af5f77b4797dcba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité