Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclohexylphosphinyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D2205-5G
TCIAD2205-5GEA 237 EUR InStock
TCIAD2205-5G
Dicyclohexylphosphinyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dicyclohexylphosphinyl chloride


Formule: C₁₂H₂₂ClOP
MW: 248,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191344
Numéro CAS: 15873-72-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité