Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2212-25G
TCIAD2212-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2212-25G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène


Formule: C₆H₃Br₂F
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00010603
Numéro CAS: 1435-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83378ac29e03f54965936b79c736410abfefe7c3&vid=83378ac29e03f54965936b79c736410abfefe7c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité