Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2213-25G
TCIAD2213-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD2213-25G
2,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Point de fusion: 59.5 °C
Numéro MDL: MFCD00007073
Numéro CAS: 400-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7f9d43cd12e531dc86fba6247d3b5d5e9921ba9&vid=e7f9d43cd12e531dc86fba6247d3b5d5e9921ba9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité