Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2214-25G
TCIAD2214-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD2214-25G
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00042243
Numéro CAS: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité