Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthyltéréphtalonitrile ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2218-5G
TCIAD2218-5GEA 171 EUR InStock
TCIAD2218-5G
2,5-Diméthyltéréphtalonitrile ≥99.0% (par GC)
2,5-Diméthyltéréphtalonitrile


Formule: C₁₀H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00191411
Numéro CAS: 39095-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité