Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

meso-2,3-Diphenylsuccinonitrile ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha,beta-Dicyanobibenzyl, alpha,beta-Dicyanodibenzyl

D2219-5G
TCIAD2219-5GEA 137 EUR InStock
TCIAD2219-5G
meso-2,3-Diphenylsuccinonitrile ≥98.0% (par HPLC)
meso-2,3-Diphenylsuccinonitrile


Formule: C₁₆H₁₂N₂
MW: 232,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019804
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité