Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,8-Dimethyldibenzothiophene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2223-100MG
TCIAD2223-100MGEA 116 EUR InStock
TCIAD2223-100MG
2,8-Dimethyldibenzothiophene ≥97.0% (par GC)
2,8-Dimethyldibenzothiophene


Formule: C₁₄H₁₂S
MW: 212,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191350
Numéro CAS: 1207-15-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité