N,N-Dipropyl-L-alanine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D2224-1G
TCIAD2224-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD2224-1G
N,N-Dipropyl-L-alanine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Dipropyl-L-alanine
Formule: C₉H₁₉NO₂
MW: 173,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010823
Numéro CAS: 81854-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +18.0 deg (C=2, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité