Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Dichloro-3,3-diméthylbutanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2233-25G
TCIAD2233-25GEA 109 EUR InStock
TCIAD2233-25G
1,1-Dichloro-3,3-diméthylbutanone ≥98.0% (par GC)
1,1-Dichloro-3,3-diméthylbutanone


Formule: C₆H₁₀Cl₂O
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00069423
Numéro CAS: 22591-21-5
EINECS: 245-111-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=173f0417e22904b17536e3b61d29d79231197c11&vid=173f0417e22904b17536e3b61d29d79231197c11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité