Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2239-1G
TCIAD2239-1GEA 373 EUR InStock
TCIAD2239-1G
(+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol ≥98.0% (par GC)
(+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol


Formule: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077722
Numéro CAS: 91604-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +6.5 deg (C=5, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité