Diphenyliodonium perchlorate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2243-1G
TCIAD2243-1GEA 143 EUR InStock
TCIAD2243-1G
Diphenyliodonium perchlorate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diphenyliodonium perchlorate
Formule: C₁₂H₁₀ClIO₄
Numéro MDL: MFCD00191355
Numéro CAS: 75007-13-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité