Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diméthoxytoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2246-10G
TCIAD2246-10GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD2246-10G
2,6-Diméthoxytoluène ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthoxytoluène


Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00008374
Numéro CAS: 5673-07-4
EINECS: 227-131-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=844222878c59333d712a7f4dd00d79157a775c7c&vid=844222878c59333d712a7f4dd00d79157a775c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité