Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Hexafluoroarsénate de diphényliodonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D2248-1G
TCIAD2248-1GEA 160 EUR InStock
TCIAD2248-1G
Hexafluoroarsénate de diphényliodonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluoroarsénate de diphényliodonium


Formule: C₁₂H₁₀AsF₆I
MW: 470,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191354
Numéro CAS: 62613-15-4
EINECS: 263-638-0
ONU: 3465
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3202f451b4d3383fd3ecfc8d1900a16ba56f921&vid=d3202f451b4d3383fd3ecfc8d1900a16ba56f921&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité