Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dibromo-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2251-5G
TCIAD2251-5GEA 208 EUR InStock
TCIAD2251-5G
2,4-Dibromo-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromo-6-nitroaniline


Formule: C₆H₄Br₂N₂O₂
MW: 295,92 g/mol
Point de fusion: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00012107
Numéro CAS: 827-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité