4'-(Dimethylamino)benzylidene-4-nitroaniline
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Dimethyl-4-(((4-nitrophenyl)imino)methyl)aniline, 4'-(Dimethylamino)benzal-4-nitroaniline
D2264-5G
TCIAD2264-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD2264-5G
4'-(Dimethylamino)benzylidene-4-nitroaniline
4'-(Dimethylamino)benzylidene-4-nitroaniline
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00086550
Numéro CAS: 896-05-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité