Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diacetoxybiphenyl ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2266-25G
TCIAD2266-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD2266-25G
4,4'-Diacetoxybiphenyl ≥99.0% (par GC)
4,4'-Diacetoxybiphenyl


Formule: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035973
Numéro CAS: 32604-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0642240c9f7066e2c1427909e3f3982647e947e2&vid=0642240c9f7066e2c1427909e3f3982647e947e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité