Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Diamino-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

D2270-10G
TCIAD2270-10GEA 332 EUR InStock
TCIAD2270-10G
5,6-Diamino-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (sur base azote total)
5,6-Diamino-2,3-dicyanopyrazine


Formule: C₆H₄N₆
Point de fusion: 332°C
Numéro MDL: MFCD00191418
Numéro CAS: 36023-58-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité