Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-4-[2-(4-quinoléinyl)vinyl]aniline ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D2276-1G
TCIAD2276-1GEA 164 EUR InStock
TCIAD2276-1G
N,N-Diméthyl-4-[2-(4-quinoléinyl)vinyl]aniline ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-4-[2-(4-quinoléinyl)vinyl]aniline


Formule: C₁₉H₁₈N₂
MW: 274,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191349
Numéro CAS: 897-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité