Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl diisobutylmalonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diisobutylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-diisobutylmalonate

D2280-25ML
TCIAD2280-25MLEA 117 EUR InStock
TCIAD2280-25ML
Diethyl diisobutylmalonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl diisobutylmalonate


Formule: C₁₅H₂₈O₄
MW: 272,39 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00191422
Numéro CAS: 81749-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité