Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,7-Dibromo-2,3-naphtalènedicarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6,7-Dibromonaphthalene-2,3-dicarbonitrile

D2282-1G
TCIAD2282-1GEA 362 EUR InStock
TCIAD2282-1G
6,7-Dibromo-2,3-naphtalènedicarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
6,7-Dibromo-2,3-naphtalènedicarbonitrile


Formule: C₁₂H₄Br₂N₂
MW: 335,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191423
Numéro CAS: 74815-81-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité