Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthoxybenzamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D2283-5G
TCIAD2283-5GEA 106 EUR InStock
TCIAD2283-5G
2,3-Diméthoxybenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
2,3-Diméthoxybenzamide


Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017571
Numéro CAS: 1521-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f05dbf11f3ae8612a928666528cec360abcb2fbc&vid=f05dbf11f3ae8612a928666528cec360abcb2fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité