Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,6'-Dihydroxy-4,4,4',4',7,7'-hexamethyl-2,2'-spirobichroman ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4,4',4',7,7'-Hexamethyl-2,2'-spirobi[chroman]-6,6'-diol

D2286-25G
TCIAD2286-25GEA 162 EUR InStock
TCIAD2286-25G
6,6'-Dihydroxy-4,4,4',4',7,7'-hexamethyl-2,2'-spirobichroman ≥98.0% (par HPLC)
6,6'-Dihydroxy-4,4,4',4',7,7'-hexamethyl-2,2'-spirobichroman


Formule: C₂₃H₂₈O₄
MW: 368,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191424
Numéro CAS: 40278-59-9
EINECS: 400-270-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 203.0 to 210.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité