Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dimethyl-2-(2-thienyl)imidazolidine

Fournisseur: TCI
Attention

D2289-5G
TCIAD2289-5GEA 121 EUR InStock
TCIAD2289-5G
1,3-Dimethyl-2-(2-thienyl)imidazolidine
1,3-Dimethyl-2-(2-thienyl)imidazolidine


Formule: C₉H₁₄N₂S
Numéro MDL: MFCD00191636
Numéro CAS: 104208-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité