Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Diazo-4'-methoxydiphenylamine sulphate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[N-(4-Methoxyphenyl)amino]benzenediazonium sulphate, Azoic Diazo Component 35

D2290-25G
TCIAD2290-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD2290-25G
4-Diazo-4'-methoxydiphenylamine sulphate ≥98.0% (par HPLC)
4-Diazo-4'-methoxydiphenylamine sulphate


Formule: C₁₃H₁₂N₃O
MW: 323,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080910
Numéro CAS: 49732-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité