Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Difluorobenzile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane-1,2-dione, Bis(4-fluorophenyl)ethanedione

D2292-5G
TCIAD2292-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2292-5G
4,4'-Difluorobenzile ≥98.0% (par GC)
4,4'-Difluorobenzile


Formule: C₁₄H₈F₂O₂
MW: 246,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134541
Numéro CAS: 579-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=883f2dff10f1894920ec435048b1dd9210c21b97&vid=883f2dff10f1894920ec435048b1dd9210c21b97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité