Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-4-Decène-1-ol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cis-4-decen-1-ol, cis-Dec-4-en-1-ol

D2293-5ML
TCIAD2293-5MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2293-5ML
cis-4-Decène-1-ol ≥90.0% (par GC)
cis-4-Decène-1-ol


Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00015568
Numéro CAS: 57074-37-0
EINECS: 260-548-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité