Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dodecadien-1-ol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dodecadien-1-ol (mixture of stereoisomers)

D2294-5G
TCIAD2294-5GEA 125 EUR InStock
TCIAD2294-5G
2,4-Dodecadien-1-ol ≥96.0% (par GC)
2,4-Dodecadien-1-ol


Formule: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014054
Numéro CAS: 18485-38-6
EINECS: 242-372-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %以上 (total of isomers)
Freezing point 24.0 to 27.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité