Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl radical libre

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-NPNN, 4-Nitrophenylnitronyl Nitroxide, 4,5-Dihydro-4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-1-yloxy-3-oxide

D2295-100MG
TCIAD2295-100MGEA 246 EUR InStock
TCIAD2295-100MG
2-(4-Nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl radical libre
2-(4-Nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl


Formule: C₁₃H₁₆N₃O₄
MW: 278,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191637
Numéro CAS: 38582-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité