Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 1,4-dihydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid

D2296-25G
TCIAD2296-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD2296-25G
Acide 1,4-dihydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 1,4-dihydroxy-2-naphtoïque


Formule: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010370
Numéro CAS: 31519-22-9
EINECS: 250-674-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30f3ca3c334f39737e12087c35afe4453c35331&vid=e30f3ca3c334f39737e12087c35afe4453c35331&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité