Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-1,4-dihydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2-naphthoic Acid Phenyl Ester, Phenyl 1,4-dihydroxy-2-naphthoate

D2297-25G
TCIAD2297-25GEA 136 EUR InStock
TCIAD2297-25G
Phenyl-1,4-dihydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-1,4-dihydroxy-2-naphthoate


Formule: C₁₇H₁₂O₄
MW: 280,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075770
Numéro CAS: 54978-55-1
EINECS: 259-419-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité