Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine ≥92.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D2300-5G
TCIAD2300-5GEA 280 EUR InStock
TCIAD2300-5G
1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine ≥92.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine


Formule: C₁₀H₁₅N₂P
MW: 194,22 g/mol
Point d'éclair: 108°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043134
Numéro CAS: 22429-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité