Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Dodecyl-o-cresol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2304-10G
TCIAD2304-10GEA 179 EUR InStock
TCIAD2304-10G
4-Dodecyl-o-cresol ≥98.0% (par GC)
4-Dodecyl-o-cresol


Formule: C₁₉H₃₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191639
Numéro CAS: 29665-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité