Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décaméthyltétrasiloxane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2314-25ML
TCIAD2314-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAD2314-25ML
Décaméthyltétrasiloxane ≥97.0% (par GC)
Décaméthyltétrasiloxane


Formule: C₁₀H₃₀O₃Si₄
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0,8536 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00008263
Numéro CAS: 141-62-8
EINECS: 205-491-7
Merck Index: 14,02850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5243e6c49960f0f3ad637b339dd72adfae43d02&vid=d5243e6c49960f0f3ad637b339dd72adfae43d02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité