Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethoxymethylvinylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethoxy(methyl)(vinyl)silane

D2318-25ML
TCIAD2318-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2318-25ML
Diethoxymethylvinylsilane ≥97.0% (par GC)
Diethoxymethylvinylsilane


Formule: C₇H₁₆O₂Si
MW: 160,29 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point d'éclair: 17°C
Numéro MDL: MFCD00009067
Numéro CAS: 5507-44-8
EINECS: 226-850-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d0bfe898b18e29b367463901a5bf8ef96d27cf&vid=08d0bfe898b18e29b367463901a5bf8ef96d27cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité