Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dibromo-1,3-diphenyl-1,3-propanedione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzoyldibromomethane, 2,2-Dibromo-1,3-diphenylpropane-1,3-dione

D2324-10G
TCIAD2324-10GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD2324-10G
2,2-Dibromo-1,3-diphenyl-1,3-propanedione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Dibromo-1,3-diphenyl-1,3-propanedione


Formule: C₁₅H₁₀Br₂O₂
MW: 382,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068642
Numéro CAS: 16619-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité