Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-3-(2,3-Dimethoxyphenyl)-2-propenoic acid

D2326-25G
TCIAD2326-25GEA 334 EUR InStock
TCIAD2326-25G
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4b7cf921f5d1399f151c64d52cfe0f87b05848e&vid=b4b7cf921f5d1399f151c64d52cfe0f87b05848e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité