Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride 4,5-dichlorophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-Dichlorophthalic Anhydride

D2335-1G
TCIAD2335-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD2335-1G
Anhydride 4,5-dichlorophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride 4,5-dichlorophtalique
CAS Number: 942-06-3
MDL Number: MFCD00075034
Molecular Formula: C8H2Cl2O3
Molecular Weight: 217.00
Purity/Analysis Method: >98.0% (GC,T)
Form: Crystal
Boiling point (°C): 313
Melting point (°C): 188


Formule: C₈H₂Cl₂O₃
MW: 217,01 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C
Point de fusion: 188 °C
Numéro MDL: MFCD00075034
Numéro CAS: 942-06-3
EINECS: 213-386-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity/Analysis Method >98.0% (GC,T)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité