Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,7-Dibromo-2,3-dihydrobenzofuran ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,7-Dibromocoumaran

D2336-5G
TCIAD2336-5GEA 129 EUR InStock
TCIAD2336-5G
5,7-Dibromo-2,3-dihydrobenzofuran ≥97.0% (par GC)
5,7-Dibromo-2,3-dihydrobenzofuran


Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191427
Numéro CAS: 123266-59-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité